Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Zinc transporter ZIP13 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Zinc transporter ZIP13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7638-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001034285.1
Zinc transporter ZIP13 Protein
Research Use Only
Slc39a13
Recombinant Protein
E. coli
WAYTCNISPG VEGQSLQRQQ QLGLWVIAGF LTFLALEKMF LNCKEEDPSQ APSKDPTAAA LNGGHCLAQP AAEPGLRAVV RNLKVSGYLN LLANTIDNFT HGLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
295928
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol