missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat MIF Protein

Código de producto. 18619925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18619925 500 μg 500 microgramos
18624266 1 mg 1 miligramo
18692496 100 μg 100 microgramos
18658625 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619925 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP235276500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Test in process
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM Tris, pH 8.0, 150 mM NaCl, 3 % trehalose.
ID de gen (Entrez) 4282
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 12.5 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of MIF as determined by LAL method.
Alias de gen EC 5.3.2.1, EC 5.3.3.12, GIFmacrophage migration inhibitory factor, GLIF, Glycosylation-inhibiting factor, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), MMIF, Phenylpyruvate tautomerase
Símbolo de gen MIF
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión MIF
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.