missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Rat MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001007613.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 287561 |
Nombre | MCP-3 / CCL7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913408
|
enQuireBio™
QP10295-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993398
|
enQuireBio™
QP10295-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983398
|
enQuireBio™
QP10295-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903408
|
enQuireBio™
QP10295-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001007613.1 | |
MCP-3 / CCL7 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDGTNSSTC CYVKKQKIPK RNLKSYRKIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTS TPKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
287561 | |
Research Use Only | |
CCL7 | |
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |