Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 9 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 116558 |
---|---|
Nombre | IL 9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Il9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944968
|
enQuireBio™
QP10721-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15924968
|
enQuireBio™
QP10721-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15934968
|
enQuireBio™
QP10721-1mg |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
116558 | |
Research Use Only | |
Il9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQRCSTSWGI QHTSYLIENL KDDPSSKCSC SANVTSCLCL PIPSDDCTTP CFQEGMSQVT NATQQSKFSP FFFRVKRIVE TLKSNKCQFF SCEKPCNQTT AGNTVSFLKS LLKTFQKTEV QVQRSRA | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 9 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine TS1 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
IL9 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |