Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_620235.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25712 |
Nombre | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906259
|
enQuireBio™
QP5496-20UG |
20 μg |
112.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986249
|
enQuireBio™
QP5496-100UG |
100 μg |
263.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916259
|
enQuireBio™
QP5496-250UG |
250 μg |
580.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926259
|
enQuireBio™
QP5496-500UG |
500 μg |
985.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996249
|
enQuireBio™
QP5496-1MG |
1 mg |
1665.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_620235.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQGTLIESLE SLKNYFNSSS MDAMEGKSLL LDIWRNWQKD GNTKILESQI ISFYLRLFEV LKDNQAISNN ISVIESHLIT NFFSNSKAKK DAFMSIAKFE VNNPQIQHKA VNELIRVIHQ LSPESSLRKR KRSRC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
25712 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5 |