missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1 Protein

Código de producto. 18639345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18639345 10 μg 10 microgramos
18679545 100 μg 100 microgramos
18658525 500 μg 500 microgramos
18686425 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639345

Marca: Novus Biologicals™ NBP23525110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CXCL3 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 5-50 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q10746, Q10746, Q10746
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 50 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 2921
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 7.8 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1 AS determined by LAL method.
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 3, CINC-2 beta, CINC-2 beta/CXCL3, CINC-2 b, C-X-C motif chemokine 3, DCIP-1, DCIP-1/CXCL3, GRO3, GRO3 oncogene, GROg, GRO-gamma, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, melanoma growth stimulatory activity gamma, MGSA gamma, MIP-2 b, MIP2B, MIP2-beta, SCYB3
Símbolo de gen Cxcl3
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Cytokine Research
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.