missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Protein

Código de producto. 18673346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18673346 500 μg 500 microgramos
18646615 5 μg 5 microgramos
18625385 1 mg 1 miligramo
18690196 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673346

Marca: Novus Biologicals™ NBP235286500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CXCL2 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using rat neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P30348, P30348, P30348
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 2920
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 7.9 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 AS determined by LAL method.
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2 A, CINC-3/CXCL2, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO2, GRO2 oncogene, GROB, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP2, MIP-2 A, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2
Símbolo de gen CXCL2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Chemokines and Cytokines
Grado de pureza o calidad >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.