Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CNTF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Fully biologically active by its ability to phosphorylate STAT3 in several cells lines. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934248
|
enQuireBio™
QP10559-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924248
|
enQuireBio™
QP10559-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914248
|
enQuireBio™
QP10559-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CNTF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFAEQTPLTL HRRDLSSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by Gel Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active by its ability to phosphorylate STAT3 in several cells lines. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 0.025% NaHCO3. |