missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CCL6/C10 Protein

Código de producto. 18617405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18617405 10 μg 10 microgramos
18656425 100 μg 100 microgramos
18697825 1 mg 1 miligramo
18632926 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18617405

Marca: Novus Biologicals™ NBP23524510ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CCL6 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CCR1 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 50 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 20305
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 10.4 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CCL6/C10 as determined by LAL method.
Alias de gen c10;C-C motif chemokine 6;MRP;MRP-1;Scy;Scya6
Símbolo de gen Ccl6
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Chemokines and Cytokines
Grado de pureza o calidad >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CCL6/C10
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.