missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CCL3/MIP-1 alpha Protein

Código de producto. 18670196 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18670196 100 μg 100 microgramos
18613356 500 μg 500 microgramos
18690796 5 μg 5 microgramos
18690386 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670196

Marca: Novus Biologicals™ NBP235277100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Ccl3 Lysate is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemoattract bioassay using human blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P50229, P50229, P50229
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 30 % Acetonitrile and 0.1 % TFA.
ID de gen (Entrez) 6348
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 7.9 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of CCL3/MIP-1 alpha as determined by LAL method.
Alias de gen C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, MIP-1 alpha/CCL3, Mip1a, MIP-1 alpha, MIP1-alpha, Scya3
Símbolo de gen CCL3
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CCL3/MIP-1 alpha
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.