missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058892.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29427 |
Nombre | Allograft inflammatory factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15966579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15916579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15946579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15956579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15936579
|
enQuireBio™
QP5632-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_058892.1 | |
Allograft inflammatory factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29427 | |
Research Use Only | |
Aif1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQSKDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDGINKHF LDDPKYSSDE DLQSKLEAFK TKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIR EVSSGSEETF SYSDFLRMML GKRSAILRMI LMYEEKNKEH QKPTGPPAKK AISELP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |