Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rainbow Trout GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | GH Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Somatotropin Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Recombinant is biologically active in PDF-P1 3B9 cells stable transfected with rabbit GH receptors, though its activity is about 10 fold lower than that of human GH. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934468
|
enQuireBio™
QP10630-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914468
|
enQuireBio™
QP10630-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924468
|
enQuireBio™
QP10630-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AIENQRLFNIAVSRVQHLHLLAQKMFNDFDGTLLPDERRQLNKIFLLDFCNSDSIVSPVDKHETQKSSVLKLLHISFRLIESWEYPSQTLIISNSLMVRNANQISEKLSDLKVGINLLITGSQDGVLSLDDNDSQQLPPYGNYYQNLGGDGNVRRNYELLACFKKDMHKVETYLTVAKCRKSLEANCTL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Somatotropin Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Recombinant is biologically active in PDF-P1 3B9 cells stable transfected with rabbit GH receptors, though its activity is about 10 fold lower than that of human GH. | |
Rainbow Trout | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.5% NaHCO3. Adjusted to pH 8. |