Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) VEGF / VEGFA / VEGF165, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_999249.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 397157 |
Nombre | VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16086500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16036500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-100ug |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16066500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16076500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-500ug |
500 μg | |||||||
16056500
|
enQuireBio™
QP6879-ye-1mg |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_999249.1 | |
VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397157 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YLWLLHAPLL HVSLDSLVAA FSVVFEVLPS SLDIPGSKKE EQASTQLGGV EEEHEASGVV TRQLAFVVDA ITNPTLEKET KTITRIHKAP KFPSHFGFWK RAEEERGGKS SGEKSRKTDG VGERAQAGEQ REGPGQRAAA LTDRQTDTAP SPSAHLLPGR RPTVDAAASG GQQPEPAPEG GVEGVGARGI ALKLFVQLLG CSRSGGVVVR AGGAEPSGAA RSVSSGREEP PPPPPEEEGE EEGEKEEERG PRWRLGAGEP GSWTGEAAVC ADSAPAARAP QALARASAPG ARGARGGAEE SGPSRSPSRR GSASRAGPGR ASETMNFLLS WVHWSLALLL YLHHAKWSQA APMAEEGDNK PHEVVKFMEV YRRSYCQPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLVRCGGC CNDESLECVP TEEFNVTMQI MRIKPHQGQH IGEMSFLQHN KCECRCDKPR R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |