Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit ALDOB / Aldolase B Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) ALDOB / Aldolase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001164585.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100328925 |
Nombre | ALDOB / Aldolase B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-10ug |
10 μg | |||||||
15996699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-50ug |
50 μg | |||||||
15946699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-100ug |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-200ug |
200 μg | |||||||
15986699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-500ug |
500 μg | |||||||
15966699
|
enQuireBio™
QP5646-ye-1mg |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001164585.1 | |
ALDOB / Aldolase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100328925 | |
Research Use Only | |
ALDOB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AHRFPALTPE QKKELSDIAQ RIVANGKGIL AADESVGTMG NRLQRIKVEN TEENRRQFRE ILFTVDNSIN QSIGGVILFH ETLYQKDSQG KLFRNILKEK GIVVGIKLDQ GGAPLAGTNK ETTIQGLDGL SERCAQYKKD GVDFGKWRAV LRIADQCPSS LAIQENANTL ARYASICQQN GLVPIVEPEV IPDGDHDLEH CQYVTEKVLA AVYKALNDHH VYLEGTLLKP NMVTAGHACT KKYTPEQVAM ATVTALHRTV PAAVPGICFL SGGMSEEDAT LNLNAINLCP LPKPWKLSFS YGRALQASAL AAWGGKAENK KATQEAFMKR AVVNCQAAKG QYVHTGSSGA ASTQSLFTAS YTY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |