Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine CD163 Protein
A cDNA sequence encoding the CD163 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 397031 |
---|---|
Nombre | CD163 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD163 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926778
|
enQuireBio™
QP11303-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946778
|
enQuireBio™
QP11303-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936778
|
enQuireBio™
QP11303-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
397031 | |
Research Use Only | |
CD163 | |
Porcine | |
His | |
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4, containing 4M Urea. |
CD163 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDKLRMVLHE NSGSADLKLR VVDGVTECSG RLEVKFQGEW GTICDDGWDS DDAAVACKQL GCPTAVTAIG RVNASEGTGH IWLDSVSCHG HESALWQCRH HEWGKHYCNH NEDAGVTCSD GSDLELRLKG GGSHCAGTVE VEIQKLVGKV CDRSWGLKEA DVVCRQLGCG SALKTSYQVY SKTKATNTWL FVSSCNGNET SLWDCKNWQW GGLSCDHYDE AKITCSAHRK PRLVGGDIPC SGRVEVQHGD TWGTVCDSDF SLEAASVLCR ELQCGTVVSL LGGAHFGEGS GQIWAEEFQC EGHESHLSLC PVAPRPDGTC SHSRDVGVVC SRYTQIRLVN GKTPCEGRVE LNILGSWGSL CNSHWDMEDA HVLCQQLKCG VALSIPGGAP FGKGSEQVWR HMFHCTGTEK HMGDCSVTAL GASLCSSGQV ASVICSGNQS QTLSPCNSSS SDPSSSIISE ENGVACIGSG QLRLVDGGGR CAGRVEVYHE GSWGTICDDS WDLNDAHVVC KQLSCGWAIN ATGSAHFGEG TGPIWLDEIN CNGKESHIWQ CHSHGWGRHN CRHKEDAGVI CSEFMSLRLI SENSRETCAG RLEVFYNGAW GSVGKNSMSP ATVGVVCRQL GCADRGDISP ASSDKTVSRH MWVDNVQCPK GPDTLWQCPS SPWKKRLASP SEETWITCAN KIRLQEGNTN CSGRVEIWYG GSWGTVCDDS WDLEDAQVVC RQLGCGSALE AGKEAAFGQG TGPIWLNEVK CKGNETSLWD CPARSWGHSD CGHKEDAAVT CSEIAKSRES LHATGRSHHH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |