Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Protein
Código de producto. 18673237 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18673237 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18673237
Marca: Novus Biologicals™ NBP262522
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación PBS
Cantidad 0,1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen P. vivax, Plasmodium vivax circumsporozoite protein
Expresión Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP)