missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other M. Pneumoniae P116 Protein
A cDNA sequence encoding the M. Pneumoniae P116 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | M. Pneumoniae P116 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910999
|
enQuireBio™
QP12613-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930999
|
enQuireBio™
QP12613-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920999
|
enQuireBio™
QP12613-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
M. Pneumoniae P116 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
GST | |
Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Mycoplasma Pneumoniae P116 is formulated in 1xPBS pH 7.4 and 0.5mM EDTA. |