Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Hirudin Protein
A cDNA sequence encoding the Hirudin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6185.00€
Especificaciones
Nombre | Hirudin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The specific activity was found to be >14,000ATU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904588
|
enQuireBio™
QP10666-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15984578
|
enQuireBio™
QP10666-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15994578
|
enQuireBio™
QP10666-1mg |
1 mg |
6185.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Hirudin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
Each mg of protein was lyophilized from a sterile solution containing 20mM PBS pH 7 and 2% mannitol. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be >14,000ATU/mg. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |