Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Gamma Wheat Protein
A cDNA sequence encoding the Gliadin Gamma Wheat was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Gliadin Gamma Wheat Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939008
|
enQuireBio™
QP11985-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959008
|
enQuireBio™
QP11985-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949008
|
enQuireBio™
QP11985-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Gliadin Gamma Wheat Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Gliadin Gamma protein solution (1 mg/ml) in 10mM Tris-HCl pH 7.2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKTLLILTILAMAITIGTANIQVDPSGQVQWLQQQLVPQLQQPLSQQPQQTFPQPQQTFPHQPQQQVPQPQQPQQPFLQPQQPFPQQPQQPFPQTQQPQQPFPQQPQQPFPQTQQPQQPFPQQPQQPFPQTQQPQQPFPQLQQPQQPFPQPQQQLPQPQQPQQSFPQQQRPFIQPSLQQQLNCKNILLQQSKPASLVSSLWSIIWPQSDCQVMRQQCCQQLAQIPQQLQCAAIHSVVHSIIMQQQQQQQQQQGIDIFLPLSQHEQVGQGSLVQGQGIIQPQQPAQLEAIRSLVLQTLPSMCNVYVPPECSIMRAPFASIVAGIGGQHHHHHH | |
Protein is >90% pure. |