missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GCV Protein
A cDNA sequence encoding the GCV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
149.00€ - 755.00€
Especificaciones
Nombre | GCV Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908888
|
enQuireBio™
QP11945-100MG |
100 mg |
149.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918888
|
enQuireBio™
QP11945-500MG |
500 mg |
452.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998878
|
enQuireBio™
QP11945-1000MG |
1 g |
755.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GCV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Greater than 99.0%. |