missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2- RIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2- RIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5600.00€
Especificaciones
Nombre | Multi Species PKACa2- RIa2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945278
|
enQuireBio™
QP10823-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955278
|
enQuireBio™
QP10823-3UG |
3 μg |
212.00€
3 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935278
|
enQuireBio™
QP10823-100UG |
100 μg |
5600.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Multi Species PKACa2- RIa2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PKA holoenzyme type-I alpha is supplied in 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. | |
Multi Species | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |