missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse XCL1/Lymphotactin Protein

Código de producto. 18687958 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18687958 5 μg 5 microgramos
18675908 500 μg 500 microgramos
18608618 100 μg 100 microgramos
18611019 1000 μg 1000 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687958

Marca: Novus Biologicals™ NBP2613505ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

XCL1/Lymphotactin protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human XCR1 transfected murine BaF3 cells is less than 100 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^4 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 6375
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 10.1 kDa
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of XCL1/Lymphotactin as determined by LAL method.
Alias de gen ATACSmall-inducible cytokine C1, C motif chemokine 1, chemokine (C motif) ligand 1, Cytokine SCM-1, LPTNSCM-1-alpha, LTNXC chemokine ligand 1, lymphotactin, lymphotaxin, SCM-1, SCM-1 A, SCM1A, SCYC1SCM1, single cysteine motif 1 A, small inducible cytokine subfamily C, member 1 (lymphotactin)
Símbolo de gen XCL1
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión XCL1/Lymphotactin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.