missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse VEGF 164 Protein

Código de producto. 18498011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18498011 500 μg 500 microgramos
18464592 1 mg 1 miligramo
18479981 10 μg 10 microgramos
18416791 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18498011

Marca: Novus Biologicals™ NBP235189500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

VEGF 164 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) is less than 5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q00731, Q00731, Q00731
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular M.W. (Theoretical): 38.8 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of VEGF 164 as determined by LAL method.
Símbolo de gen VEGFA
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión VEGF 164
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.