Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038719.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21827 |
Nombre | Thrombospondin-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055850
|
enQuireBio™
QP6787-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16075850
|
enQuireBio™
QP6787-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16065850
|
enQuireBio™
QP6787-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085850
|
enQuireBio™
QP6787-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095850
|
enQuireBio™
QP6787-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005860
|
enQuireBio™
QP6787-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_038719.2 | |
Thrombospondin-3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21827 | |
Research Use Only | |
Thbs3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLQVIDLLTV GESRQMVAVA EKIRTALLTA GDIYLLSTFR LPPKQGGVLF GLYSRQDNTR WLEASVVGKI NKVLVRYQRE DGKVHAVNLQ QAGLADGRTH TALLRLRGPS RPSPGLQLYV DCKLGDQHAG LPALAPIPPA EVSGLEIRTG QKAYLRMQGF VESMKIILGG SMARVGALSE CPFQGDDSIH NAVTSALQSI LGEQTKALVT QLTLFNQILV ELRDDIRDQV KEMSLIRNTI MECQVCGFHE QRSHCSPSPC FRGVDCMEVY EYPGYRCGPC PPGLQGNGTH CDDINECAHA DPCFPGSSCI NTMPGFHCEA CPPGYKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |