Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5720-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937259
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001012273.1
Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Research Use Only
BIRC5
Recombinant Protein
Yeast
MGAPALPQIW QLYLKNYRIA TFKNWPFLED CACTPERMAE AGFIHCPTEN EPDLAQCFFC FKELEGWEPD DNPIEEHRKH SPGCAFLTVK KQMEELTVSE FLKLDRQRAK NKIAKETNNK QKEFEETAKT TRQSIEQLAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11799
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol