missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh Protein

Código de producto. 18438771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18438771 5 μg 5 microgramos
18466501 100 μg 100 microgramos
18426701 1 mg 1 miligramo
18474772 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18438771 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2351745ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Sonic Hedgehog Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H10T1/2 cells is 0.5 - 1.0 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q62226, Q62226, Q62226
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular M.W. (Theoretical): 19.8 kDa
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of Sonic Hedgehog/Shh as determined by LAL method.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Símbolo de gen SHH
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Sonic Hedgehog/Shh
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.