missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SNCA Protein
A cDNA sequence encoding the SNCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SNCA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923889
|
enQuireBio™
QP13535-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15913889
|
enQuireBio™
QP13535-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15903889
|
enQuireBio™
QP13535-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Spezifikation
SNCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The SNCA protein contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVFMKGLSK AKEGVVAAAE KTKQGVAEAA GKTKEGVLYV GSKTKEGVVH GVTTVAEKTK EQVTNVGGAV VTGVTAVAQK TVEGAGNIAA ATGFVKKDQM GKGEEGYPQE GILEDMPVDP GSEAYEMPSE EGYQDYEPEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |