Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_035345.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 19276 |
Nombre | Ptprn2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16088181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16058181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035345.2 | |
Ptprn2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
19276 | |
Research Use Only | |
Ptprn2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RGRQLPGRLG CLFEDGLCGS LETCVNDGVF GRCQKVPVMD TYRYEVPPGA LLHLKVTLQK LSRTGFTWQD DYTQRVIAQE LANLPKAYLW HGEASGPARS LQQNADNEKW FSLEREVALA KTLRRYLPYL ELLSQTPTAN AHSRIDHETR PAKGEDSSPE NILTYVAHTS ALTYPPATRA KYPDNLLRPF SRLQPDELSP KVDGDIDKQK LIAALGAYTA QRLPGENDPE PRYLVHGSAR APRPFSATAL SQRWPPPPGD AKDSPSMDDD TLLQSLLKDL QQNSEVDRLG PLKEEKADSV AGAIQSDPAE GSQESHGRGA EGQPREQTDA PETMLQDHRL SEVDDPVYKE VNRLSFQLGD LLKDYGSPLL PEGPLLEKSS REEIKKSEQP EEVLSSEEET AGVEHVRSRT YSKDLFERKP NSEPQPRRLE DQFQNRAPEL WEDEESLKLA AQGPPSGGLQ LEVQPSEEQQ GYILTGNNPL SPEKGKQLMD QVAHILRVPS SFFADIKVLG PAVTFKVSAN IQNMTTADVI KAAADNKDQL EKATGLTILQ SGIRPKGKLK LLPHQEEQED STK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |