Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
320.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035203.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18646 |
Nombre | Perforin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043930
|
enQuireBio™
QP6526-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035203.3 | |
Perforin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18646 | |
Research Use Only | |
Prf1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PCYTATRSEC KQKHKFVPGV WMAGEGMDVT TLRRSGSFPV NTQRFLRPDR TCTLCKNSLM RDATQRLPVA ITHWRPHSSH CQRNVAAAKV HSTEGVAREA AANINNDWRV GLDVNPRPEA NMRASVAGSH SKVANFAAEK TYQDQYNFNS DTVECRMYSF RLVQKPPLHL DFKKALRALP RNFNSSTEHA YHRLISSYGT HFITAVDLGG RISVLTALRT CQLTLNGLTA DEVGDCLNVE AQVSIGAQAS VSSEYKACEE KKKQHKMATS FHQTYRERHV EVLGGPLDST HDLLFGNQAT PEQFSTWTAS LPSNPGLVDY SLEPLHTLLE EQNPKREALR QAISHYIMSR ARWQNCSRPC RSGQHKSSHD SCQCECQDSK VTNQDCCPRQ RGLAHLVVSN FRAEHLWGDY TTATDAYLKV FFGGQEFRTG VVWNNNNPRW TDKMDFENVL LSTGGPLRVQ VWDADYGWDD DLLGSCDRSP HSGFHEVTCE LNHGRVKFSY HAKCLPHLTG GTCLEYAPQG LLGDPPGNRS GAVW | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |