Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAP3K1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MAP3K1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8830-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_005912.1
MAP3K1 Protein
Research Use Only
MAP3K1
Recombinant Protein
E. coli
IIIIQQDTPE TLPGHTKAKQ PYREDTEWLK GQQIGLGAFS SCYQAQDVGT GTLMAVKQVT YVRNTSSEQE EVVEALREEI RMMSHLNHPN IIRMLGATCE KSNYNLFIEW MAGGSVAHLL SKYGAFKESV VINYTEQLLR GLSYLHENQI IHRDVKGANL LIDSTGQRLR IADFGAAARL ASKGTGAGEF QGQLLGTIAF MAPEVLRGQQ YGRSCDVWSV GCAIIEMACA KPPWNAEKHS NHLALIFKIA SATTAPSIPS HLSPGLRDVA LRCLELQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4214
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol