missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Legumain/Asparaginyl Endopeptidase His Protein

Código de producto. 18250371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.25 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18250371 0,05 mg 0.05 miligramo
18204610 0,25 mg 0.25 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18250371

Marca: Novus Biologicals™ NBP2522950.05MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 18-435 of Mouse Legumain/Asparaginyl Endopeptidase The Recombinant Mouse Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Phosphate buffered saline (pH 7.4) containing 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 5641
Peso molecular TMW: 48.6kDa
Cantidad 0,05 mg
Fuente Baculovirus
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Nombre común Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mostrar más Mostrar menos

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.