Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 330496 |
---|---|
Nombre | IL 28A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ifnl2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954928
|
enQuireBio™
QP10708-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15944928
|
enQuireBio™
QP10708-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15934928
|
enQuireBio™
QP10708-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
330496 | |
Research Use Only | |
Ifnl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPVPRATRLP VEAKDCHIAQ FKSLSPKELQ AFKKAKDAIE KRLLEKDMRC SSHLISRAWD LKQLQVQERP KALQAEVALT LKVWENMTDS ALATILGQPL HTLSHIHSQL QTCTQLQATA EPKPPSRRLS RWLHRLQEAQ SKETPGCLED SVTSNLFRLL TRDLKCVASG DQCV | |
Greater than 95% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 28A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by an anti-viral assay using human HepG2 cells infected with encephalomyocarditis(EMC) virus is less than 3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 105 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse IL-28A is lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 and 5% trehalose. |