missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse IL-1ra/IL-1F3/IL1RN Protein

Código de producto. 18495002 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18495002

Marca: Novus Biologicals™ NBP2351051mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

IL-1ra/IL-1F3/IL1RN protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inhibiting IL-1alpha- dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 104 IU/mg in the presence of 50 pg/mL rHuIL-1alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q542W1, Q542W1, Q542W1
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 3557
Peso molecular M.W. (Theoretical): 17.3 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of IL-1ra/IL-1F3/IL1RN as determined by LAL method.
Alias de gen DIRA, ICIL-1RA, IL1F3, IL-1ra, IL1RA, IL-1ra3, IL1RN, IL-1RN, interleukin 1 receptor antagonist, IRAP, MVCD4
Símbolo de gen IL1RN
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >97%pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión IL-1ra/IL-1F3/IL1RN
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado