Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP6 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | IGFBP6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920239
|
enQuireBio™
QP12382-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15900239
|
enQuireBio™
QP12382-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15910239
|
enQuireBio™
QP12382-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
IGFBP6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
IGFBP6 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ALAGCPGCGA GMQTGCRGGC VEEEDAGSPA DGCTEAGGCL RREGQPCGVY SPKCAPGLQC QPRENEEAPL RALLIGQGRC QRARGPSEET TKESKPQGGA SRSRDTNHRD RQKNPRTSAA PIRPNPVQDS EMGPCRRHLD SVLQQLQTEV FRGGARGLYV PNCDLRGFYR KQQCRSSQGN RRGPCWCVDP MGQPLPVSPD GQGSTQCSAR SSGLEHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |