Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1920.00€
Specifications
Nombre | IGF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15944638
|
enQuireBio™
QP10681-10ug |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15964638
|
enQuireBio™
QP10681-50ug |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15954638
|
enQuireBio™
QP10681-1mg |
1 mg |
1920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
IGF1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKISSLPTQ LFKICLCDFL KIKIHIMSSS HLFYLALCLL TFTSSTTAGP ETLCGAELVD ALQFVCGPRG FYFNKPTGYG SSIRRAPQTG IVDECCFRSC DLRRLEMYCA PLKPTKAARS IRAQRHTDMP KTQKEVHLKN TSRGSAGNKT YRM | |
Greater than 98.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |