missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse ICAM-1/CD54 His Protein

Código de producto. p-7105167 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.25 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18259270 0,05 mg 0.05 miligramo
18092634 0,25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18259270 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP2522680.05MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 28-485 of Mouse ICAM-1/CD54 The Recombinant Mouse ICAM-1/CD54 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Mouse ICAM-1/CD54 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Phosphate buffered saline (pH 7.4) containing 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 3383
Peso molecular TMW: 51.2kDa
Cantidad 0,05 mg
Fuente Baculovirus
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58
Nombre común ICAM-1/CD54
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.