missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HB-EGF Protein
A cDNA sequence encoding the HB-EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Nombre | HB-EGF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904568
|
enQuireBio™
QP10662-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924568
|
enQuireBio™
QP10662-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914568
|
enQuireBio™
QP10662-1MG |
1 mg |
2055.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HB-EGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was filtered (0.2microm) and lyophilized from a concentrated solution containing 10mM PB and 500mM NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLEGTDLNLF KVAFSSKPQG LATPSKERNG KKKKKGKGLG KKRDPCLRKY KDYCIHGECR YLQEFRTPSC KCLPGYHGHR CHGLTL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |