missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse FGF-17 Protein

Código de producto. 18689047 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18689047

Marca: Novus Biologicals™ NBP261334100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

FGF-17 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine balb/c 3T3 cells is less than 10 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^5 IU/mg in the presence of 10 μg/mL of heparin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 700 mM NaCl, with 0.02 % Tween-20.
ID de gen (Entrez) 8822
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 22.5 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of FGF-17 AS determined by LAL method.
Alias de gen FGF-13, FGF-17, fibroblast growth factor 17
Símbolo de gen FGF17
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile PBS to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Angiogenesis, Neuroscience
Grado de pureza o calidad >98%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión FGF-17
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado