Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ErbB3 Protein
A cDNA sequence encoding the ErbB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ErbB3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978428
|
enQuireBio™
QP11804-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958428
|
enQuireBio™
QP11804-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15968428
|
enQuireBio™
QP11804-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ErbB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ErbB3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SEMGNSQAVC PGTLNGLSVT GDADNQYQTL YKLYEKCEVV MGNLEIVLTG HNADLSFLQW IREVTGYVLV AMNEFSVLPL PNLRVVRGTQ VYDGKFAIFV MLNYNTNSSH ALRQLRFTQL TEILLGGVYI EKNDKLCHMD TIDWRDIVRV PDAEIVVKNN GGNCPPCHEV CKGRCWGPGP EDCQILTKTI CAPQCNGRCF GPNPNQCCHD ECAGGCSGPQ DTDCFACRHF NDSGACVPRC PAPLVYNKLT FQLEPNPHIK YQYGGVCVAS CPHNFVVDQT FCVRACPADK MEVDKNGLKM CEPCRGLCPK ACEGTGSGSR YQTVDSSNID GFVNCTKILG NLDFLITGLN GDPWHKIPAL DPEKLNVFRT VREITGYLNI QSWPPHMHNF SVFSNLTTIG GRSLYNRGFS LLIMKNLNVT SLGFRSLKEI SAGRVYISAN QQLCYHHSLN WTRLLRGPAE ERLDIKYNRP LGECVAEGKV CDPLCSSGGC WGPGPGQCLS CRNYSREGVC VTHCNVLQGE PREFVHEAHC FSCHPECQPM EGTSTCNGSG SDACARCAHF RDGPHCVNSC PHGILGAKGP IYKYPDAQNE CRPCHENCTQ GCKGPELQDC LGQAEVLMSK PHLEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |