Learn More
Descrizione
MIG Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 0.1-1.0 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P18340, P18340, P18340 |
| Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 4283 |
| Peso molecular | M.W. (Theoretical): 12.2 kDa |
| Cantidad | 5 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1 EU/μg of CXCL9/MIG as determined by LAL method. |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, CXCl9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIG/CXCL9, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma |
| Símbolo de gen | CXCL9 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?