Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMPK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CMPK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079923.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 66588 |
Nombre | CMPK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16092841
|
enQuireBio™
QP8136-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_079923.3 | |
CMPK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66588 | |
Research Use Only | |
Cmpk1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKPLVVFVLG GPGAGKGTQC ARIVEKYGYT HLSAGELLRD ERKNPDSQYG ELIEKYIKEG KIVPVEITIS LLKREMDQTM AANAQKNKFL IDGFPRNQDN LQGWNKTMDG KADVSFVLFF DCNNEICIER CLERGKSSGR SDDNRESLEK RIQTYLESTK PIIDLYEEMG KVKKIDASKS VDEVFGEVVK IFDKEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |