missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD81 / TAPA-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_598416.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12520 |
Nombre | CD81 / TAPA-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957849
|
enQuireBio™
QP5798-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_598416.1 | |
CD81 / TAPA-1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12520 | |
Research Use Only | |
Cd81 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KDQIAKDVKQ FYDQALQQAV MDDDANNAKA VVKTFHETLN CCGSNALTTL TTTILRNSLC PSGGNILTPL LQQDCHQKID ELFSGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |