missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD55 Protein
A cDNA sequence encoding the CD55 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 13136 |
---|---|
Nombre | CD55 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cd55 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916928
|
enQuireBio™
QP11339-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996918
|
enQuireBio™
QP11339-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906928
|
enQuireBio™
QP11339-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
13136 | |
Research Use Only | |
Cd55 | |
Mouse | |
His | |
CD55 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD55 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DCGPPPDIPN ARPILGRHSK FAEQSKVAYS CNNGFKQVPD KSNIVVCLEN GQWSSHETFC EKSCVAPERL SFASLKKEYL NMNFFPVGTI VEYECRPGFR KQPPLPGKAT CLEDLVWSPV AQFCKKKSCP NPKDLDNGHI NIPTGILFGS EINFSCNPGY RLVGVSSTFC SVTGNTVDWD DEFPVCTEIH CPEPPKINNG IMRGESDSYT YSQVVTYSCD KGFILVGNAS IYCTVSKSDV GQWSSPPPRC IEKSKVPTKK PTINVPSTGT PSTPQKPTTE SVPNPGDQPT PQKPSTVKVS ATQHVPVTKT TVRHPIRTST DKGEPNTGLE HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |