Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL5 / RANTES Protein
Recombinant Protein
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_038681.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20304 |
Nombre | CCL5 / RANTES Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936159
|
enQuireBio™
QP5453-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15926159
|
enQuireBio™
QP5453-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
NP_038681.2 | |
CCL5 / RANTES Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the THP-1 chemotaxis assay. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20304 | |
Research Use Only | |
CCL5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |