missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse CCL25/TECK Protein

Código de producto. 18437541 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18437541

Marca: Novus Biologicals™ NBP235184500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CCL25/TECK protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 5.0-50 ng/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O35903, O35903, O35903
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 6370
Peso molecular M.W. (Theoretical): 14.1 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CCL25/TECK as determined by LAL method.
Alias de gen C-C motif chemokine 25, CCL25, chemokine (C-C motif) ligand 25, Chemokine TECK, Ck beta-15, Ckb15, SCYA25TECKvar, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 25, Small-inducible cytokine A25, TECK/CCL25, TECKMGC150327, thymus expressed chemokine, Thymus-expressed chemokine
Símbolo de gen CCL25
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CCL25/TECK
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado