missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse B7-1/CD80 Protein

Código de producto. 18719273 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
1 mg
2 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 miligramo
2 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18719273

Marca: Novus Biologicals™ NBP226578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page, Cell depletion

A recombinant protein corresponding to CD80.

Amino Acid Sequence: MGHTRRQGTSPSKCPYLNFFQLLVLAGLSHFCSGVIHVTKEVKEVATL SCGHNVSVEELAQTRIYWQKEKKMVLTMMSGDMNIWPEYKNRTIFDI TNNLSIVILALRPSDEGTYECVVLKYEKDAFKREHLAEVTLSVKADFPT PSISDFEIPTSNIRRIICSTSGGFPEPHLSWLENGEELNAINTTVSQDPETEL YAVSSKLDFNMTTNHSFMCLIKYGHLRVNQTFNWNTTKQEHFPDDKTHT CPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYV DGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVM HEALHNHYTQKSLSLSPGK The Recombinant Mouse B7-1/CD80 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page, Cell depletion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 941
Nombre B7-1/CD80 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0,05 mg
Fuente Baculovirus
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado