Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ALDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ALDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 11669 |
---|---|
Nombre | ALDH2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Aldh2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955828
|
enQuireBio™
QP11000-5UG |
5 μg |
en la oferta
5 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15945828
|
enQuireBio™
QP11000-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15935828
|
enQuireBio™
QP11000-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
11669 | |
Research Use Only | |
Aldh2 | |
Mouse | |
His | |
ALDH2 protein e solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered salin(pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
ALDH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAAATSA VPAPNHQPEV FCNQIFINNE WHDAVSRKTF PTVNPSTGEV ICQVAEGNKE DVDKAVKAAR AAFQLGSPWR RMDASDRGRL LYRLADLIER DRTYLAALET LDNGKPYVIS YLVDLDMVLK CLRYYAGWAD KYHGKTIPID GDFFSYTRHE PVGVCGQIIP WNFPLLMQAW KLGPALATGN VVVMKVAEQT PLTALYVANL IKEAGFPPGV VNIVPGFGPT AGAAIASHEG VDKVAFTGST EVGHLIQVAA GSSNLKRVTL ELGGKSPNII MSDADMDWAV EQAHFALFFN QGQCCCAGSR TFVQENVYDE FVERSVARAK SRVVGNPFDS RTEQGPQVDE TQFKKILGYI KSGQQEGAKL LCGGGAAADR GYFIQPTVFG DVKDGMTIAK EEIFGPVMQI LKFKTIEEVV GRANDSKYGL AAAVFTKDLD KANYLSQALQ AGTVWINCYD VFGAQSPFGG YKMSGSGREL GEYGLQAYTE VKTVTVKVPQ KNS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |