Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Alanine aminotransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Alanine aminotransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_877957.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 76282 |
Nombre | Alanine aminotransferase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16048881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16038881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078881
|
enQuireBio™
QP9872-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_877957.1 | |
Alanine aminotransferase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
76282 | |
Research Use Only | |
GPT | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASQRNDRIQA SRNGLKGKVL TLDTMNPCVR RVEYAVRGPI VQRALELEQE LRQGVKKPFT EVIRANIGDA QAMGQRPITF FRQVLALCVY PNLLSSPDFP EDAKRRAERI LQACGGHSLG AYSISSGIQP IREDVAQYIE RRDGGIPADP NNIFLSTGAS DAIVTMLKLL VAGEGRARTG VLIPIPQYPL YSAALAELDA VQVDYYLDEE RAWALDIAEL RRALCQARDR CCPRVLCVIN PGNPTGQVQT RECIEAVIRF AFEEGLFLMA DEVYQDNVYA EGSQFHSFKK VLTEMGPPYA TQQELASFHS VSKGYMGECG FRGGYVEVVN MDAEVQKQMA KLMSVRLCPP VPGQALMGMV VSPPTPSEPS FKQFQAERQE VLAELAAKAK LTEQVFNEAP GIRCNPVQGA MYSFPQIQLP LKAVQRAQDL GLAPDMFFCL CLLEETGICV VPGSGFGQQE GTYHFRMTIL PPMEKLRVLL EKLRHFHAKF THEYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |