missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 111-247 of Mouse Adiponectin/Acrp30 The Recombinant Mouse Adiponectin/Acrp30 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Adiponectin/Acrp30 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) 50mM NaCl, 5mM DTT, 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 9370 |
| Peso molecular | 16kDa |
| Nombre | Adiponectin/Acrp30 protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MAYMYRSAFSVGLETRVTVPNVPIRFTKIFYNQQNHYDGSTGKFYCNIPGLYYFSYHITVYMKDVKVSLFKKDKAVLFTYDQYQEKNVDQASGSVLLHLEVGDQVWLQVYGDGDHNGLYADNVNDSTFTGFLLYHDTN |
| Requisitos de almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Grado de pureza o calidad | >95%, by SDS-PAGE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?