missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Adiponectin/Acrp30 Protein

Código de producto. 18551211 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18551211

Marca: Novus Biologicals™ NBC1184470.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 111-247 of Mouse Adiponectin/Acrp30 The Recombinant Mouse Adiponectin/Acrp30 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Adiponectin/Acrp30 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) 50mM NaCl, 5mM DTT, 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 9370
Peso molecular 16kDa
Nombre Adiponectin/Acrp30 protein
Método de purificación Protein
Inmunógeno MAYMYRSAFSVGLETRVTVPNVPIRFTKIFYNQQNHYDGSTGKFYCNIPGLYYFSYHITVYMKDVKVSLFKKDKAVLFTYDQYQEKNVDQASGSVLLHLEVGDQVWLQVYGDGDHNGLYADNVNDSTFTGFLLYHDTN
Requisitos de almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Reactividad cruzada Mouse
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado